Learn More
Fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413594
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11413594 250 g 250 g
11403594 50 g 50 g
11493584 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11413594
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11246.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenilhidracina participa en la síntesis de indoles de Fischer para preparar indoles, que después se utilizan como intermedios en productos farmacéuticos, particularmente, en la triptamina. En química analítica, se utiliza para diferenciar y separar azúcares al formar fenhidrazonas. También se emplea como reactivo N-protector y para la escisión del grupo ftaloilo.
Solubilidad
Soluble en ácidos diluidos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-63-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007573
Clave InChI HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
Nombre IUPAC fenilhidrazina
SMILES NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.099
Punto de ebullición 238°C to 241°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.6065
Cantidad 250 g
Número UN UN2572
Beilstein 606080
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7293
Información de solubilidad Soluble in dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%