Learn More
Fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenilhidracina participa en la síntesis de indoles de Fischer para preparar indoles, que después se utilizan como intermedios en productos farmacéuticos, particularmente, en la triptamina. En química analítica, se utiliza para diferenciar y separar azúcares al formar fenhidrazonas. También se emplea como reactivo N-protector y para la escisión del grupo ftaloilo.
Solubilidad
Soluble en ácidos diluidos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
La fenilhidracina participa en la síntesis de indoles de Fischer para preparar indoles, que después se utilizan como intermedios en productos farmacéuticos, particularmente, en la triptamina. En química analítica, se utiliza para diferenciar y separar azúcares al formar fenhidrazonas. También se emplea como reactivo N-protector y para la escisión del grupo ftaloilo.
Solubilidad
Soluble en ácidos diluidos.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylhydrazine |
Punto de fusión | 18°C to 20°C |
Punto de ebullición | 238°C to 241°C |
Temperatura de inflamación | 88°C (190°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN2572 |
Beilstein | 606080 |
Índice Merck | 14,7293 |
Información de solubilidad | Soluble in dilute acids |