Learn More
Fenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylsilane |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8700g/mL |
Punto de ebullición | 120.0°C |
Temperatura de inflamación | 7°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5SiH3 |
Índice de refracción | 1.5100 to 1.5120 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468415 | Certificado de análisis | 13/12/2024 | 291690050,291690250,291691000 |
A0466046 | Certificado de análisis | 12/09/2024 | 291690050,291690250,291691000 |
A0463391 | Certificado de análisis | 03/06/2024 | 291690050,291690250,291691000 |
A0462988 | Certificado de análisis | 24/05/2024 | 291690050,291690250,291691000 |
A0459915 | Certificado de análisis | 07/02/2024 | 291690050,291690250,291691000 |
Seguridad y manipulación
- Phenylsilane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.