Learn More
Tricloruro de feniltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354849
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 11354849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071157.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1124-19-2 | C6H5Cl3Sn | 302.166 g/mol
Phenyltin trichloride is used to produce 3-phenyl-cyclohexanone with cyclohex-2-enone. And it is also used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-19-2
Fórmula molecular C6H5Cl3Sn
Peso molecular (g/mol) 302.166
Número MDL MFCD00000513
Clave InChI UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo phenyltin trichloride, phenyltrichlorotin, stannane, trichlorophenyl, trichlorophenyltin, trichloro phenyl stannane, phenyltrichlorostannane, ccris 6323, phsncl3, phenyl tin trichloride, monophenyltin trichloride
PubChem CID 14298
Nombre IUPAC tricloro(fenil)estanano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltin trichloride
Densidad 1.84 g/mL
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.18
Forma física Líquido