Learn More
Fenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10765431 250 g Frasco de plástico 250 g
10143040 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205090 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 10765431
Marca: Thermo Scientific Acros 131022500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-10-8
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007944
Clave InChI LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
Nombre IUPAC fenilurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylurea
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 143°C to 149°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 238°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5NHCONH2
Cantidad 250 g
Beilstein 12, 346
Índice Merck 15, 7429
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,ethylacetate,and glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylurea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.