Learn More
uvex Gafas de seguridad Pheos S 9192
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Antracita, gris
Descripción
- Aspecto moderno
- Protección integral
- Gran campo de visión
- Ventilación gracias al concepto de patillas integradas UVEX Climazone
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV) |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente químico, Resistente a los arañazos |
Color | Antracita, gris |
Tipo de filtro | 2C |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
N.° por paquete | 10/paq. |
Tamaño | Pequeño |
Estilo de patillas | Patillas suaves |
Valor de transmitancia | 0.91 |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Pheos S 9192 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido