Learn More
uvex Pheos B Casco de protección
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Casco ligero en un diseño deportivo
- Tres orificios de ventilación variables, una zona de ventilación en la parte delantera y dos en la parte trasera para una circulación de aire perfecta
- Sistemas de adaptadores para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
- Arnés de suspensión convencional de suspensión textil de 6 puntos para un ajuste cómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 397 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Hard Hats |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Modelo | 9772, Borde largo |
| Tipo de producto | Casco de seguridad industrial |
| Tamaño | 52 to 61 cm |
| Tamaño (métrico) | Entre 51 y 61 cm |
| Ventilado/a | Sí |
| Estilo de cabeza | Front Brim |