Learn More
Uvex™ Casco de seguridad Pheos B-WR
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
Marca: Uvex™ 9772930
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
- Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
- Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
- Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
- Available in a wide variety of color options
Especificaciones
Negro | |
Pheos B-WR | |
Ventilated |
Título del producto
Uvex™ Casco de seguridad Pheos B-WR > Negro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido