Learn More
uvex Pheos B-WR Casco de protección
Código de producto. p-7224529 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
17504116 Blanco paquete de 25
1 options
Código de producto. 17504116
Marca: uvex 9772030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
  • Casco ligero en un diseño deportivo
  • Tres orificios de ventilación variables, una zona de ventilación en la parte delantera y dos en la parte trasera para una circulación de aire perfecta
  • Sistemas de adaptadores para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
  • Arnés de suspensión textil de 6 puntos con ajustadores de tamaño giratorios para un ajuste personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Hard Hats
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9772, Borde largo
Tipo de producto Casco de seguridad industrial
Tamaño 52 to 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Sí
Estilo de cabeza Front Brim