Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
0.70€ - 16.01€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15366222
|
Uvex™
9772930 |
Black |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15306212
|
Uvex™
9772030 |
White |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
- Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
- Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
- Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
- Available in a wide variety of color options
Especificaciones
Pheos B-WR | |
Ventilated |