Learn More
Uvex™ Pheos E Casco de protección
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
294.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397, EN 50365 |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Modelo | Borde largo |
Tipo de producto | Casco de seguridad industrial |
Tamaño (métrico) | Entre 51 y 61 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17554106
|
Uvex™
9770020 |
Blanco |
294.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La calota de casco robusta y resistente a la deformación también soporta sin esfuerzo la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad relevantes en la construcción o la industria.
- Su sistema de accesorios funcionales hace que los cascos de protección industrial uvex pheos sean especialmente versátiles.
- Ya sea visera, gafas de seguridad, orejeras de protección auditiva o linterna: Los cascos de trabajo se pueden adaptar rápida y fácilmente a cada necesidad.
- Con una calota de casco totalmente cerrada y la certificación según EN 50365 (1000 voltios CA), el modelo uvex pheos ER es ideal para su uso durante el trabajo en instalaciones eléctricas.
Especificaciones
EN 397, EN 50365 | |
Borde largo | |
Entre 51 y 61 cm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco de seguridad industrial | |
No |