Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Polimerasa altamente procesiva (hasta más de 70 kb) que presenta una fuerte actividad de desplazamiento de la cadena, la ADN polimerasa Thermo Scientific™ phi29 permite una amplificación isotérmica de ADN muy eficaz. La ADN polimerasa phi29 también posee una actividad exonucleasa (corrección) de 3’ → 5' que actúa preferentemente en ADN monocatenario o ARN. Por tanto, se recomiendan los cebadores modificados de la posición 3’.
Características destacadas
- Mayor procesividad y actividad de desplazamiento de hebras entre las polimerasas de ADN conocidas: se pueden sintetizar más de 70 kb de tramos de ADN
- Síntesis de ADN de alta precisión (ver referencia 5)
- Producción extremadamente alta de ADN amplificado incluso a partir de cantidades diminutas de plantilla
- Los productos de amplificación se pueden utilizar directamente en aplicaciones posteriores (PCR, digestión restrictiva, identificación de genotipos de SNP, etc.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stand-alone enzyme |
| Para utilizar con (aplicación) | MDA-WGA, RCA |
| Polimerasa | phi29 DNA Polymerase |
| Cantidad | 50 μg (5000 U) |
| Contenido y almacenamiento | • phi29 DNA Polymerase (5,000 units at 10 U/μL) • 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase • Store at –15 to –25°C. |
| Temperatura óptima de reacción | 30°C |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Concentración | 10 U/μL |
| Tiempo de reacción | 4 hours |