Learn More
Thermo Scientific™ Phire Green Hot Start II DNA Polymerase
Una novedosa ADN polimerasa de inicio en caliente para aplicaciones de PCR rutinarias y de alto rendimiento que requieren velocidad y especificidad.
153.00€ - 640.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Medio |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa Phire Hot Start II |
Velocidad de reacción | Rapidez |
Tipo de producto | ADN polimerasa Hot Start de alta fidelidad |
Condiciones de envío | Wet or Dry Ice |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13555160
|
Thermo Scientific™
F124S |
200 reacciones |
153.00€
200 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13565160
|
Thermo Scientific™
F124L |
1000 Reactions |
640.00€
1000 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (de 10 a 15 s/kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
ADN polimerasa Thermo Scientific Phire Hot Start II es una nueva enzima de PCR para aplicaciones de PCR rutinarias y de alto rendimiento. Supera a cada polimerasa de inicio en caliente basada enTaqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad dos veces en comparación con la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Características destacadas
- Inicio rápido en caliente - No hay paso de reactivación
- Enzima rápida - Amplifique cuatro veces más rápido que con una Taq de inicio en caliente
- Robusto -Optimización de reacción mínima debido a una alta tolerancia a los inhibidores
- Alto rendimiento - Abundantes productos debido a la alta eficacia
- Productos de PCR más largos -Amplifique fragmentos de ADN mucho más largos que con cualquier Taq de inicio en caliente
- Carga directa en gel con tampón Green
- PCR de inicio en caliente
- PCR de rutina
- PCR sin alta fidelidad
- PCR rápida
- PCR de alto rendimiento
- Genotipado
ADN polimerasa Phire Hot Start II
- ADN polimerasa Phire Hot Start II
- Tampón de reacción Phire 5X (Proporciona 1.5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- ADN polimerasa Phire Hot Start II
- Tampón de reacción 5X Phire Green (proporciona 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
Especificaciones
Medio | |
Rapidez | |
Wet or Dry Ice | |
2 X | |
Romo | |
DNA |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
ADN polimerasa Hot Start de alta fidelidad | |
Cloning, Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Independiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.