Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Phire Hot Start II
Optimice las aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento que requieren velocidad y especificidad con esta nueva ADN polimerasa de inicio en caliente.
160.00€ - 666.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Medio |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa Phire Hot Start II |
Velocidad de reacción | Fast |
Condiciones de envío | Wet or Dry Ice |
Para utilizar con (aplicación) | Cloning, Hot-start PCR |
Código de producto | Marca | Color | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10185667
|
Thermo Scientific™
F122S |
Colorless | 200 reacciones |
163.00€
200 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10247467
|
Thermo Scientific™
F122L |
Colorless | 1000 reacciones |
666.00€
1000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13565160
|
Thermo Scientific™
F124L |
Green | 1000 reacciones |
666.00€
1000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13555160
|
Thermo Scientific™
F124S |
Green | 200 reacciones |
160.00€
200 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN polimerasa Phire Hot Start II es una nueva enzima PCR para aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento. Supera a todas las polimerasas de inicio en caliente basadas en Taqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora la producción y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la de la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Características destacadas
- Inicio rápido en caliente - Sin paso de reactivación
- Enzima rápida -Amplifica cuatro veces más rápido que con el inicio en caliente Taq
- Robusto -Optimiza mínimamente la reacción gracias a la alta tolerancia a los inhibidores
- Gran producción -Abundantes productos debido a la alta eficiencia
- Productos de PCR más largos -Amplifica fragmentos de ADN mucho más largos que con cualquier Taq de inicio en caliente
- Carga directa en gel con tampón Green
Especificaciones
Medio | |
Fast | |
Cloning, Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
Wet or Dry Ice | |
2 X | |
Romo | |
ADN |