Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire
Con la mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire podrá amplificar directamente el ADN de muestras vegetales sin purificación previa de ADN.
Marca: Thermo Scientific™ F160S
150.28 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
La mezcla maestra para PCR directa en plantas Thermo Scientific™ Phire está diseñada para amplificar el ADN directamente a partir de muestras vegetales. No se requiere purificación de ADN antes de la PCR. El kit está basado en la ADN polimerasa Phire Hot Start II, una enzima especialmente diseñada con un dominio de unión de ADN. Las características únicas de esta ADN polimerasa la hacen extremadamente robusta y tolerante de muchos inhibidores de PCR presentes en material vegetal, como polisacáridos complejos, polifenoles, etc. La mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire se ha probado con hojas y semillas de una amplia variedad de especies vegetales. El kit incluye un conjunto completo de reactivos optimizados y protocolos detallados que lo convierten en la opción ideal para la amplificación de ADN vegetal. Cuando se combinan con el termociclador Thermo Scientific™ Arktik™, los protocolos de PCR se pueden completar en tan solo 40 minutos.
Características destacadas- PCR directa – la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
- Disponibilidad del protocolo de dilución y almacenamiento: permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas
- ADN polimerasa Phire Hot Start II especialmente diseñada – con tiempos de protocolo de PCR muy breves
- Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado – minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel
- Genotipado
- Detección transgénica
- Análisis de knockout
- Secuenciación
- 2X Mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire
- Tampón de dilución
- Mezcla de primer de control (25 µM cada una)
- Agua, sin nucleasas
- Estándar de ADN O'GeneRuler Express
Especificaciones
Contiene: • 2 x 1,25 ml de mezcla maestra para PCR directa en plantas Phire (2X) • 5 ml de tampón de dilución • 40 μL de mezcla de primer de control (25 μM por unidad) • 2 x 1,25 mL de agua sin nucleasas • 50 μg estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones) Almacenar a -20 °C. |
|
PCR directa | |
Rapidez | |
Mezcla maestra de PCR directa | |
Genotipado, Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
Planta |
Medio | |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
Sí | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
Reacciones de 250 x 50 l | |
Mezcla maestra o SuperMix | |
ADN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.