Learn More
Floretina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11313126
Floretina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313126
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Código de producto. 11313126
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10991.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Topical antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-82-2
Fórmula molecular C15H14O5
Peso molecular (g/mol) 274.272
Número MDL MFCD00002288
Clave InChI VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloretin
Punto de fusión ∽263°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 1887240
Índice Merck 14,7326
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.28
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10248931 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2024 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Número de lote10215117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2023 Catalog NumberL10991.MC
Número de loteE09T032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Número de loteB27Z015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
Número de lote10215117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL10991.MB,L10991.MC
RUO – Research Use Only
Título del producto
Floretina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >