Learn More
Phloroglucinol Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10151770 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151770 25 g Plastic powder jar 25 GR
1 options
Código de producto. 10151770
Marca: Fisher Chemical P/2922/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6099-90-7
Punto de fusión 218°C
Color Crema
Envase Plastic powder jar
Fórmula molecular C6H10O5
Número MDL 149090
Cantidad 25 g
Sinónimo phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
Clave InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 162.141
PubChem CID 80196
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14g/mol
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phloroglucinol dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.