Learn More
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Descripción
Includes
Sustrato, tampones requeridos, potenciador y control de la fosfatasa alcalina placentaria
- La detección del indicador secretado permite el análisis sin destruir células valiosas
- El amplio rango dinámico del ensayo de alkaline phosphatase permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona una mayor sensibilidad que los ensayos de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin la necesidad de realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Supervisar la expresión a largo plazo
El sistema de ensayo Phospha-Light permite la detección sensible de la proteína indicadora de la fosfatasa alcalina secretada (SEAP) en medios de cultivo celular. El producto del gen SEAP es una forma truncada de fosfatasa alcalina de placenta humana. Una proteína indicadora secretada elimina la necesidad de preparar extractos celulares. Una población de células puede ser monitoreada a largo plazo y permanece intacta para experimentación adicional.
Reactivos exclusivos para la detección ultrasensible
El sistema de ensayo Phospha-Light es uno de los métodos más fáciles y rápidos para optimizar la eficacia de la transfección. Una combinación de reactivos exclusivos es la clave para la detección altamente sensible que se puede lograr con el ensayo Phospha-Light. El sistema consiste de sustrato de fosfatasa alcalina de alto rendimiento CSPD™, potenciador de luminiscencia Esmeralda™ y un sistema de tampón único diseñado específicamente para inhibir la actividad de fosfatasa alcalina endógena no placentaria. El brillo persistente de la señal quimioluminiscente permite el uso de luminómetros sin necesidad de inyectores para la medición.
Aplicaciones
El sistema de ensayo de gen indicador Phospha-Light se ha utilizado ampliamente para ensayos de gen indicador para medir la expresión génica en líneas celulares establecidas y en células primarias transfectadas, incluso como lectura de interferencias de ARN/reducción genética. El ensayo de gen indicador Phospha-Light se ha utilizado para una amplia variedad de ensayos funcionales virales, incluyendo ensayos de expresión génica viral, replicación viral, fusogenicidad viral, neutralización viral y fusión celular mediada por virus, e infectividad viral. El uso de la proteína indicadora SEAP es ideal para los ensayos in vivo de gen indicador, mediante el análisis de muestras de suero de animales transgénicas, transfectados o infectados por vectores virales. Se ha utilizado el sistema de ensayo de gen indicador Phospha-Light para medir los niveles de SEAP en sueros de animales enteros transgénicos o transfectados, incluidos sueros de ratón, rata, tití, mono y cerdo, y en líquido alantoideo de huevo de gallina. La proteína SEAP de ratón (mSEAP) se ha desarrollado recientemente para mejorar la estabilidad de la proteína SEAP en ratones transgénicos y el sistema Phospha-Light se ha utilizado para la detección sensible de mSEAP.
Especificaciones
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: CSPD™
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
- Enzima diana: Fosfatasa alcalina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de fosfatasa alcalina placentaria humana secretada |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| ensayo | Ensayo con indicador |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el sustrato, los tampones requeridos, el potenciador y el control de fosfatasa alcalina placentaria. Almacenar el producto a 4 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Presentación de datos | Extremo |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares |
| Mostrar más |