Learn More
Phosphatase buffer 1 (5X), Thermo Scientific™
Código de producto. p-5394077
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15474669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62267.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For cellular and molecular biology applications
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Formulación: 100 mM de Tris (pH de 7,5) y 100 mM de cloruro de magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón fosfatasa 1 (5X)
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Formulación 100 mM de Tris (pH de 7,5) y 100 mM de cloruro de magnesio
For Research Use Only