Learn More
Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453109
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15453109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60325.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Útil junto con fosfato de sodio, dibásico en la preparación de tampones biológicos. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.
This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Forma física Líquido
Cantidad 1L
Envase Frasco de plástico