Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Código de producto. 15415609
500mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 119,976
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5 >