Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. 15473739
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15473739
Marca: Thermo Scientific™ J61086.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7558-80-7
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Envase Frasco de plástico
Peso molecular (g/mol) 119,976