Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato)10X, libre de ARNasa
Ayuda a mantener un pH constante
95.27€ - 158.87€
Especificaciones
Dilución | 10 X |
---|---|
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15490267
|
Thermo Scientific Chemicals
J62851.AP |
500 ml |
158.87€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15480267
|
Thermo Scientific Chemicals
J62851.AK |
250 ml |
95.27€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. Phosphate-buffered saline with EDTA is used to disengage attached and clumped cells. It is also used in cell culturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfato | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes