Learn More
Thermo Scientific™ Tampón fosfato-citrato (x5)
Código de producto. 15415269
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 15415269
Marca: Thermo Scientific™ J62982.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como tampón de sustrato en procedimientos de inmunoensayo. Se utiliza en electroforesis SDS PAGE.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
Envase Frasco de plástico