Learn More
Hach Lange™ Tests de cubetas para fosfato orto/total
Reactivos predosificados para una seguridad máxima.Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja con todo lo necesario.Con homologación oficial para los límites de consentimiento.Respetuosos con el medioambiente, debido a que tienen menos productos químicos.
210.00€ - 223.00€
Especificaciones
Nº de pruebas | 25 |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | 15°C a 25°C |
Método de prueba | Azul de fósforo-molibdeno |
Tipo | Test de cubetas para fosfato orto/total |
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10000234
|
Hach Lange™
LCK349 |
De 0,05 a 1,5 mg/l de PO4-P |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10546015
|
Hach Lange™
LCK348 |
de 0,5 a 5 mg/l de PO4-P |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Phosphate (Ortho/Total) cuvette test 0.05-1.5 mg/L PO4-P
- For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
- ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 certifications
- Shelf life of 23 months from production date
- Storage conditions of 15 - 25 °C
- Measuring ranges of 0.05 - 1.5 mg/L PO4-P and 0.15 - 4.5 mg/L PO4
- Precise and reliable measurement values
- Convenient and error-free dosing of the reagents
Especificaciones
25 | |
15°C a 25°C | |
Azul de fósforo-molibdeno | |
Test de cubetas para fosfato orto/total |