Learn More
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | PO43- |
| Concentración | 1 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de sodio |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 100 mL |