Learn More
WTW™ Kits de pruebas de fosfato
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de surfactante n-Ten (no iónico)
Nº de pruebas:
25
90
95
Tamaño de la unidad:
2 litros
800 GR
cada uno
paquete de 25
Descripción
- Gran variedad de instrumentos para la medición de fosfatos
- Fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
- Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes
- Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO<sub>4</sub>) CombiCheck
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Fósforo-molibdeno azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 90 |
| temp | De 0,5 a 25 mg/l de PO4-P, de 0,5 a 25 mg/l Total, de 1,5 a 76,7 mg/l de PO4 |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid