missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-Bim (Ser44, Ser104) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA564656
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Phospho-Bim (Ser44, 104) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Bim only when phosphorylated at Ser44, 104.
Bim belongs to the Bcl2 family of proteins containing a Bcl2 homology domain 3 (BH3). It is proapoptotic and exerts its effects by interacting with prosurvival members of the Bcl2 family like Bcl2, BclxL and Bclw.Especificaciones
Phospho-Bim (Ser44, Ser104) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
BCL2L11 | |
Bim-A | |
Rabbit | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
10018, 12125, 64547 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
O43521, O54918, O88498 | |
BCL2L11 | |
A synthesized peptide derived from human Bim (Phospho-Ser44/104) | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido