Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor de la fosfodiesterasa 4
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Compuesto de pirazol con un inhibidor de unión de sitio activo de alta afinidad de las fosfodiesterasas IVB y IVD.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Descripción | Amarillo pálido |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuesto de pirazol con un inhibidor de unión de sitio activo de alta afinidad de las fosfodiesterasas IVB y IVD |
| CAS | 346440-86-6 |
| Fórmula molecular | C14H15N3O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289,29g/mol |
| Sinónimo | Etilo 3,5-dimetil-1-(3-nitrofenol)-1H-pirazol-4-carboxilato |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Mostrar más |