Learn More
Solución acuosa de ácido fosfórico, al 85 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459216
Solución acuosa de ácido fosfórico, al 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459216
500mL
Click to view available options
Cantidad:
10000mL.
2500mL
500mL
Código de producto. 11459216
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18067.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfórico se utiliza principalmente en fertilizantes. Se utiliza como estándar externo para la resonancia magnética nuclear de fósforo-31 (RMN); como electrolito en las células de combustible de ácido fosfórico y como catalizador en la hidratación de alquenos para producir alcoholes, predominantemente etanol. Encuentra aplicación como agente tampón en biología y química; como solución para la anodización y como limpiador por los oficios de la construcción para eliminar depósitos minerales, frotis cementosos y manchas de agua dura. También se utiliza como regulador de pH en cosméticos y productos para el cuidado de la piel y como agente dispersante en detergentes y tratamiento de cuero. Desempeña un papel importante en la preparación de derivados de albúmina. Es un importante material de partida utilizado en la preparación de fosfato de hidrógeno disodio, fosfato trisódico, fosfato de dihidrógeno de calcio y fosfato monohidrógeno. También se utiliza en odontología y ortodoncia como solución de grabado, así como un agente desinfectante en las industrias láctea, alimentaria y cervecera. Se emplea como ácido frutílido aromatizante en los productos alimenticios. Se utiliza ampliamente para eliminar el óxido en las herramientas o superficies de acero convirtiendo el ion oxidado en compuesto de fosfato soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Punto de fusión De 19 °C a 21 °C
Concentración Solución acuosa al 85 %
Densidad 1,7
Cantidad 500mL
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Índice Merck 14,7344
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN14L025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberA18067.AP,A18067.0F,A18067.0D
Número de loteX15K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog NumberA18067.AP,A18067.0F,A18067.0D
Número de loteQ17K039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog NumberA18067.AP,A18067.0F,A18067.0D
Número de loteN23K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberA18067.AP,A18067.0F,A18067.0D
Número de loteY01H075 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberA18067.AP,A18067.0F,A18067.0D
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución acuosa de ácido fosfórico, al 85 %, Thermo Scientific Chemicals >