Learn More
Ácido fosfórico, para análisis, solución en agua al 85 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
500 ML
Código de producto. 10685082
Marca: Thermo Scientific Acros 201145000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Nombre de nota 85 wt% Solution in Water
Punto de fusión de 21,0 °C
Punto de ebullición de 158,0 °C
Densidad 1.6800g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,68
Cantidad 500mL.
Fórmula lineal H3PO4
Forma física Líquido aceitoso
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Índice Merck 15, 7456
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid