Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
86.86 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphoric acid |
Densidad | 1,685 g/ml a 25 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Presión de vapor | 2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C) |
Cantidad | 1kg |
Fórmula lineal | H3PO4 |
Número UN | UN3453 |
Beilstein | 1921286 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (T) |