Learn More
Ácido fosfórico, reactivo ultrapuro ULTREX™ II, J.T. Baker™
Código de producto. 15528384 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
50g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15528384
Marca: Avantor J.T.Baker 690804
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivos para análisis críticos de elementos con menos de 10 partes por mil millones (ppt) de niveles de hasta 65 elementos
    Para su uso en ICP (espectrometría de plasma acoplada por inducción), análisis de trazas metálicas; para fabricación de fármacos o uso exclusivo de R&D; no en el inventario TSCA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid
CAS 7664-38-2
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,69 kg
Cantidad 50g
Fórmula molecular H3O4P
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Grado Reactivo ultrapuro ULTREX™ II