Learn More
Ácido fosfórico, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2kg
10kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2 KG
500 GR
Código de producto. 10783201
Marca: Thermo Scientific Acros 201155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13598-36-2
Fórmula molecular H3O3P
Número MDL MFCD00137258
Sinónimo Orthophosphorous acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorous acid
Color Blanco
Punto de fusión de 73,0 °C
Punto de ebullición de 200,0 °C
Densidad 1.6500g/mL
Metales pesados (como Pb) 20 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,65
Temperatura de inflamación >100 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3PO3
Forma física Crystals
Índice Merck 15, 7458
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorous acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.