Learn More
Oxibromuro de fósforo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Punto de ebullición | 192.0°C |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus oxybromide |
Punto de fusión | 56.0°C |
Color | Marrón-gris a incoloro |
Forma física | Cristales o masa fundida |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (Argentometry) |
Índice Merck | 15,746 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.69 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphorus oxybromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.