Learn More
Pentasulfuro de fósforo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 514.0°C |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus pentasulfide |
Punto de fusión | 282.0°C to 286.0°C |
Color | Amarillo a verde |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min |
Fórmula lineal | P4S10 |
Fieser | 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320 |
Temperatura de inflamación | >100°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphorus pentasulfide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.