Learn More
Estándar de fósforo, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
P | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphorus Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 125 ml |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Certificado de análisis | El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm. |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Nombre IUPAC | azanio; fosfato de dihidrógeno |
Grado | Assurance |
Mostrar más |
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio