Learn More
Solución de metal estándar de fósforo 10 000 ppm, para ICP, solución acuosa, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Número MDL | 133771 |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphorus solution 10 000 ppm, aqueous standard element solution