Learn More
Tribromuro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 175.0°C |
Nombre del producto químico o material | Phosphorus tribromide |
Punto de fusión | -40.0°C |
Color | Marrón o incoloro a amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (ex Br) (Argentometry) |
Fórmula lineal | PBr3 |
Fieser | 01,873; 02,330; 07,292 |
Índice Merck | 15, 7469 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468471 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 169471000,169475000,169470050 |
A0466899 | Certificado de análisis | 17/10/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0463976 | Certificado de análisis | 18/07/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0451845 | Certificado de análisis | 02/04/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0443234 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 169471000,169475000,169470050 |
Seguridad y manipulación
- Phosphorus tribromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.