Learn More
Tribromuro de fósforo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10488410 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 10488410
Marca: Fisher Chemical P/3200/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 175°C
Punto de fusión -40°C
CAS 7789-60-8
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Br3P
Número MDL 11436
Sinónimo phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
Clave InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
Nombre IUPAC tribromofosfano
Peso molecular (g/mol) 270.686
PubChem CID 24614
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.69g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 10mmHg 47.8
Densidad Vapor Density: 9.3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus tribromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.