missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Photo-lysine, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
Descripción
Photo-lysine, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Photo-lysine |
| CAS | 1863117-91-2 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H12N4O2 |
| Sinónimo | Photo lysine |
| SMILES | NCCC1(N=N1)C[C@@H](C(O)=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 172.19 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.19 |
| Grado | Research |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido