Learn More
UVP Sistema de imagen PhotoDoc-It
Capture, imprima y guarde imágenes en color para la documentación de geles básicos con este sistema de laboratorio compacto y económico. El sistema de imagen UVP Ultra Violet Product™ Photodoc-It es un sistema de documentación de geles digital simple e independiente.
Marca: UVP 97-0274-11
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Cámara DigiCam en color con resolución de 16 megapíxeles
- La campana extractora ligera y compacta proporciona un entorno de cuarto oscuro compacto, y ahora incluye una nueva ventana de visor de bloqueo UV
- El transiluminador UV de sobremesa proporciona luz UV retroiluminada; puede seleccionarse entre varios modelos de sobremesa
- La impresora en color genera impresiones instantáneas de 10,16 × 15,24 cm (4 × 6 pulg.) en color de calidad de laboratorio y bajo coste
- Filtro de bromuro de etidio para geles teñidos fluorescentes
- La cerradura con combinación protege la cámara del cuarto oscuro
- Ilumina geles teñidos con la fluorescencia UV del transiluminador UV compacto
- El filtro de emisión de bromuro de etidio, colocado dentro de la campana extractora, se puede intercambiar de un modo sencillo por otros tipos de filtro
- Capture imágenes brillantes en color con la cámara digital en color de alta resolución y megapíxeles
- Vea imágenes a través de la ventana del visor
- Guarde imágenes en la tarjeta de memoria (4 GM mínimo) o imprima imágenes al instante en la impresora fotográfica de calidad de laboratorio incluida con el sistema
- La cámara se puede conectar a un ordenador con un cable USB (no incluido) para transferir imágenes
- Seleccione entre varios transiluminadores UV de sobremesa:
- M-20V: Filtro UV de 302 nm y 20 × 20 cm
- Filtro UV LM-20 de 302/365 nm y 20 × 20 cm
- Filtro UV M-26V de 302 nm y 21 × 26 cm
- Filtro UV LM-26 de 302/365 nm y 21 x 26 cm
Especificaciones
230V | |
Transiluminador | |
Transiluminador M-26 | |
Digital, 16 MP | |
Geles fluorescentes |
EtBR rojo 570-640 nm | |
Cámara, campana extractora, filtro de emisión, transiluminador, impresora en color, tinta, papel y cerradura con combinación | |
302nm | |
432 x 337 x 241mm | |
Sistema de imagen de gel |