Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos vías
Código de producto. 10606105
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polipropileno
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Manguera de 5 a 7 mm de diámetro
Manguera de 7 a 9 mm de diámetro
Manguera de 9 a 11 mm de diámetro
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10606105
Marca: Buerkle™ 86050120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las válvulas de dos vías se utilizan para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado para alimentos
  • PP/PE: para uso industrial, rojo/blanco
  • Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 a +40 °C, PP/PE de +5 a +40 °C.
  • Resistente a una compresión máx. de 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo/blanco
Para utilizar con Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Incluye Placa de montaje
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Anchura global (métrico) 8 mm
Propiedades de resistencia 1 bar
Tipo Válvula de 2 vías
Anchura (métrico) 8 mm
Presión máxima 1 bar