Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos vías
Código de producto. 10606295
Change view
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polipropileno
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Manguera de 5 a 7 mm de diámetro
Manguera de 7 a 9 mm de diámetro
Manguera de 9 a 11 mm de diámetro
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Material Para utilizar con Anchura global (métrico) unitSize
10606295 PDVF Manguera de 11 a 13 mm de diámetro 8 mm cada uno
10558871 PVDF Manguera de 5 a 7 mm de diámetro 4 mm cada uno
10529451 Polipropileno, polietileno Manguera de 5 a 7 mm de diámetro 4 mm 1 PCS
10272231 PVDF Manguera de 7 a 9 mm de diámetro 6 mm 1 PCS
10479472 Polipropileno, polietileno Manguera de 7 a 9 mm de diámetro 6 mm 1 PCS
10180811 Polipropileno, polietileno diámetro de manguera de 9 a 11 mm 8 mm 1 PCS
10599392 PVDF Manguera de 9 a 11 mm de diámetro 8 mm 1 PCS
10606105 Polipropileno Manguera de 11 a 13 mm de diámetro 8 mm 1 PCS
8 options
Código de producto. 10606295
Marca: Buerkle™ 86070120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las válvulas de dos vías se utilizan para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
  • PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado para alimentos
  • PP/PE: para uso industrial, rojo/blanco
  • Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 a +40 °C, PP/PE de +5 a +40 °C.
  • Resistente a una compresión máx. de 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2011/65/EC
Color Transparente
Para utilizar con Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
Incluye Placa de montaje
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Material PDVF
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Anchura global (métrico) 8 mm
Cantidad 1/paq.
Tipo Válvula de 2 vías
Anchura (métrico) 8 mm