Learn More
Lovibond™ Sistema fotométrico Tintometer™ PC MultiDirect
Se utiliza en aguas residuales, agua potable, agua de procesos industriales, aplicaciones científicas, laboratorios gubernamentales y privados, universidades y centros de investigación, aplicaciones móviles
Marca: Lovibond™ 210000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tecnología de doble haz y filtros de interferencia para mayor precisión
- Una amplia gama de métodos preprogramados
- LED estables a largo plazo como fuentes de luz
- Actualización de nuevos métodos e idiomas a través de Internet (gratuita)
- Interfaz
- Memoria para 1000 conjuntos de datos
- Teléfono móvil
Especificaciones
Sistema fotométrico PC Multidirect | |
LED | |
Aguas residuales, agua potable, agua de procesos industriales, aplicaciones científicas, laboratorios gubernamentales y privados, universidades y centros de investigación, aplicaciones móviles |
Título del producto
Lovibond™ Sistema fotométrico Tintometer™ PC MultiDirect >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido