Learn More
Anhídrido ftálico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10780292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. 10780292
Marca: Thermo Scientific Acros 423325000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8H4O3
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00005918
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
Punto de fusión 129.0°C to 132.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Residuos de ignición 0.01% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Cantidad 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Índice Merck 15,7484
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
Nombre IUPAC 1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona
Viscosidad 6.4 mPa.s (197°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.2%
Grado Reactivo ACS
Forma física Flaky Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.