Learn More
Ftalimidoacetaldehído dietil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408407
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalimidoacetaldehído dietil acetal se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78902-09-7
Fórmula molecular C14H17NO4
Peso molecular (g/mol) 263.29
Número MDL MFCD00005901
Clave InChI GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindoline-1,3-dione, n-2,2-diethoxyethyl phthalimide, 2-phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-phthalimido acetaldehyde diethylacetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl, 2-2,2-diethoxyethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-209pfw
PubChem CID 315286
Nombre IUPAC 2-(2,2-Dietoxietil)isoindol-1,3-diona
SMILES CCOC(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Punto de fusión 71°C to 74°C
Cantidad 5 g
Beilstein 215793
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.3
Porcentaje de pureza 99%