Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Código de producto. 10441338 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 unidades
2000 unidades
500 unidades
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
10441338 Colorless 100 reacciones 100 unidades
13505170 Green 100 reacciones 100 unidades
13595160 Green 500 reacciones 500 unidades
10628439 Colorless 500 reacciones 500 unidades
16258310 Colorless 2000 reacciones 2000 unidades
5 options
Código de producto. 10441338
Marca: Thermo Scientific™ F549S
Includes
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
La ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start es una ADN polimerasa de inicio en caliente de alta precisión. Ahora se ha actualizado para permitir el uso de una gama aún más amplia de primers, incluyendo aquellos con bajas temperaturas de fusión. La nueva ADN polimerasa Phusion Hot Start II es ideal para aplicaciones de PCR desde PCR rutinarias hasta aplicaciones muy exigentes, como la clonación y la PCR de alto rendimiento.
  • Sin limitaciones de temperatura de recocido
  • Permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
  • Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
  • Enzima de PCR rápida con alta fidelidad (6 veces más precisa que Pfu)
  • Las elevadas producciones con cantidades de enzimas bajas proporcionan una excelente relación coste/reacción
  • La enzima robusta con alta tolerancia a los inhibidores de PCR requiere una mínima optimización
Incluye:
Tampón de alta fidelidad Phusion 5X, tampón GC Phusion 5X, DMSO y 50 mm de solución de MgCl2. Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1x.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles, DHPLC, micromatriz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μL)
• Tampón HF 5X Phusion
• Tampón GC 5X Phusion
• DMSO
• solución de 50 mM de MgCl2
Tanto los tampones HF como los GC Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X. Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa de inicio en caliente
Cantidad 100 U (2 U/μl)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Independiente
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Colorless