Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
La ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
Marca:  Thermo Scientific™ F549XL
1478.75 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16258310
  • 2305.00€ / 2000 unidades
Explore más ofertas especiales
Includes: Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
Descripción
Descripción
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Características destacadas
  • La preparación de la reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente
  • Reduce la amplificación inespecífica
  • Evita la degradación del cebador durante la preparación
  • Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
  • Alta fidelidad (52 veces más que Taq)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos
  • Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón Green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/µl)
• 5 tampones HF Phusion
• 5 tampones GC Phusion
• DMSO
• 50 mm de solución de MgCl2
Almacenar a una temperatura de –5 a –30 °C.
ADN polimerasa Phusion Hot Start II
Mezcla de ADN polimerasa y dNTP Hot Start
Hielo seco
2 U/µl
Inicio en caliente integrado
Romo
20 kb o menos
Alto
Fast
2000 units
PCR estándar, Clonación
52 X
2000 reacciones
Independiente
Colorless
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL) > ADN polimerasa Phusion Hot Start II, 2 U/μl, 2000 unidades