Learn More
Thermo Scientific™ Kit de PCR de alta fidelidad Phusion
Obtenga un rendimiento superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad con una de las ADN polimerasas termoestables más precisas disponibles.
85.75€ - 305.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Incluye: • ADN polimerasa Phusion (2 U/μL) • 5X tampón GC Phusion • 5X tampón HF Phusion • Mezcla de dNTP (10 mM cada uno) • Solución de MgCl2 (50 mM) • Plantilla de control (λ ADN) • Primers de 1,3 kb (4 μM cada uno) • Primers de 10 kb (4 μM cada uno) • Patrón de tamaño de ADN • DMSO Almacenar a -20 °C. |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion |
Velocidad de reacción | Rapidez |
Tipo de producto | Kit de PCR de alta fidelidad |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10044257
|
Thermo Scientific™
F553S |
50 reacciones |
85.75€
50 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10084207
|
Thermo Scientific™
F553L |
200 reacciones |
305.00€
200 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Características destacadas
- Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón HF Phusion)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión breves (de 15 a 30 s/kb)
- Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
- Carga directa en gel con tampón transparente
Especificaciones
Incluye: • ADN polimerasa Phusion (2 U/μL) • 5X tampón GC Phusion • 5X tampón HF Phusion • Mezcla de dNTP (10 mM cada uno) • Solución de MgCl2 (50 mM) • Plantilla de control (λ ADN) • Primers de 1,3 kb (4 μM cada uno) • Primers de 10 kb (4 μM cada uno) • Patrón de tamaño de ADN • DMSO Almacenar a -20 °C. |
|
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion | |
Kit de PCR de alta fidelidad | |
Standard PCR, High-fidelity PCR | |
No | |
Componentes separados |
Alto | |
Rapidez | |
Dry Ice | |
52 X | |
Romo | |
20 kb |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad, bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. ≈ No se contempla ningún otro derecho de patente, ya sea de forma explícita, implícita o por impedimentos. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).